Drukuj
Pirydyna, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
364420010 364421000 364420025 364425000
364420010.EA 1560 PLN
364420010. 364421000. 364420025. 364425000.
Pirydyna, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,978 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.5 %