Pirydyna 99+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Azabenzene, Azine
131780010
131780025
131780500
131780250
ACRO131780010EA
626
PLN
ACRO131780010
ACRO131780025
ACRO131780500
ACRO131780250
Pirydyna 99+%, extra_pure
Pirydyna
Formuła:
C₅H₅N MW: 79.1 g/mol Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 0.978 g/cm³ Temp. Zapłonu: 17 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011732 Numer CAS: 110-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9 Jednostka: 1282 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,08060 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤40 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.02 % |