4-Metoksypirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19625.06
L19625.14
L19625.06EA
760
PLN
L19625.06
L19625.14
4-Metoksypirydyna ≥98%
4-Metoksypirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 620-08-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: 4°
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 108211
MDL No.: MFCD00674049
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 191 °C Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,075 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00674049 Numer CAS: 620-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-624-7 |