2-Methoxypyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13675.14
A13675.22
A13675.36
A13675.14EA
255
PLN
A13675.14
A13675.22
A13675.36
2-Methoxypyridine ≥98%
2-Methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1628-89-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 108189
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006262
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 142…143 °C Gęstość: 1,046 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006262 Numer CAS: 1628-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-623-8 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |