2-Metyloaminopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23589.06
B23589.14
B23589.06EA
441
PLN
B23589.06
B23589.14
2-Metyloaminopirydyna 98%
2-Metyloaminopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 4597-87-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 108188
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006250
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 200…201 °C Temp. topnienia: 14…15 °C Gęstość: 1,060 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006250 Numer CAS: 4597-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-997-9 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |