Drukuj
3,4-diaminopirydyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 206 PLN
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-diaminopirydyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
3,4-diaminopirydyna
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 218…219 °C
Temp. Zapłonu: 240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006401
Numer CAS: 54-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-220-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,03006
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C