3,4-diaminopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12465.03
A12465.06
A12465.14
A12465.03EA
290
PLN
A12465.03
A12465.06
A12465.14
3,4-diaminopirydyna ≥98%
3,4-diaminopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 54-96-6
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 240°(464°F)
Odour: Unpleasant
Beilstein Reference: 110232
Merck Reference: 14,2986
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006401
Formuła:
C₅H₇N₃ Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 217…220 °C Temp. Zapłonu: 240 °C (464 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006401 Numer CAS: 54-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-220-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2986 |