Drukuj
2,6-Diaminopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 251 PLN
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopirydyna 98%
2,6-Diaminopirydyna
Formuła: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 115…123 °C
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006329
Numer CAS: 141-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-507-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %