Drukuj
2,3-Diaminopirydyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 0 PLN
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopirydyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopirydyna
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 148…150 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006319
Numer CAS: 452-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-200-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol