2,3-Diaminopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14618.22
A14618.06
A14618.14
A14618.22EA
4510
PLN
A14618.22
A14618.06
A14618.14
2,3-Diaminopirydyna 98%
2,3-Diaminopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 452-58-4
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 205°(401°F)
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 195°/55mm
Beilstein Reference: 109869
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006319
Formuła:
C₅H₇N₃ Temp. Wrzenia: 195 °C (55 mmHg) Temp. topnienia: 110…114 °C Temp. Zapłonu: 205 °C (401 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006319 Numer CAS: 452-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-200-9 Jednostka: 2671 ADR: 6.1,II |