Drukuj
3-Aminopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 170 PLN
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopirydyna 99%
3-Aminopirydyna
Formuła: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼248 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006400
Numer CAS: 462-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-322-2
Jednostka: 2671
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,00472
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %