3-Jodopirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23225.14
B23225.06
B23225.14EA
2680
PLN
B23225.14
B23225.06
3-Jodopirydyna ≥99%
3-Jodopirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 1120-90-7
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205.00
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 90-92°/14mm
Beilstein Reference: 106059
MDL No.: MFCD00023553
Formuła:
C₅H₄IN Temp. Wrzenia: 90…92 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 53…56 °C Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023553 Numer CAS: 1120-90-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-322-6 |