Pentafluropirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19656.06
A19656.14
A19656.06EA
235
PLN
A19656.06
A19656.14
Pentafluropirydyna ≥99%
Pentafluropirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 700-16-3
Molecular Formula: C5F5N
Formula Weight: 169.05
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3870
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 1427064
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00006225
Formuła:
C₅F₅N Temp. Wrzenia: 83…85 °C Temp. topnienia: –41 °C Gęstość: 1,618 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006225 Numer CAS: 700-16-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-839-9 Jednostka: 2924 ADR: 3,III |