3-Fluropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11693.06
A11693.14
A11693.06EA
653
PLN
A11693.06
A11693.14
3-Fluropirydyna ≥98%
3-Fluropirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 372-47-4
Molecular Formula: C5H4FN
Formula Weight: 97.09
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 106-108°
Beilstein Reference: 105702
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006374
Formuła:
C₅H₄FN Temp. Wrzenia: 106…108 °C Gęstość: 1,13 Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006374 Numer CAS: 372-47-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-755-4 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |