Drukuj
2-Fluoropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119630500 119630050
ACRO119630500EA 866 PLN
ACRO119630500 ACRO119630050
2-Fluoropirydyna 98%
2-Fluoropirydyna
Formuła: C₅H₄FN
MW: 97.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 126 °C (753 mmHg)
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006224
Numer CAS: 372-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-757-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %