2,6-Difluoropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15522.06
A15522.14
A15522.22
A15522.06EA
322
PLN
A15522.06
A15522.14
A15522.22
2,6-Difluoropirydyna ≥98%
2,6-Difluoropirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 1513-65-1
Molecular Formula: C5H3F2N
Formula Weight: 115.08
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Characteristic
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 1422549
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006227
Formuła:
C₅H₃F₂N Temp. Wrzenia: 123…124 °C Gęstość: 1,268 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006227 Numer CAS: 1513-65-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-152-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |