2-Chloro-3-nitropirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12161.06
A12161.14
A12161.22
A12161.06EA
236
PLN
A12161.06
A12161.14
A12161.22
2-Chloro-3-nitropirydyna ≥99%
2-Chloro-3-nitropirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 5470-18-8
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 185°(365°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 124482
MDL No.: MFCD00006232
Formuła:
C₅H₃ClN₂O₂ Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 99…103 °C Temp. Zapłonu: 185 °C (365 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006232 Numer CAS: 5470-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-799-8 |