Drukuj
2-Chloro-3-nitropirydyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
109730250 109731000
ACRO109730250EA 462 PLN
ACRO109730250 ACRO109731000
2-Chloro-3-nitropirydyna 99+%
2-Chloro-3-nitropirydyna
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temp. Zapłonu: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006232
Numer CAS: 5470-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-799-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 103 °C
HPLC ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %