Drukuj
Rękawice lateksowe, Dexpure® 800-21
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
4580021/XL
112-1558EA 0 PLN
112-1558
Rękawice lateksowe, Dexpure® 800-21
Rękawice
Jednorazowe, niejałowe, pudrowane rękawice lateksowe o gładkim wykończeniu.
  • Gładkie wykończenie dla dobrej zręczności
  • Pudrowane wnętrze ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawicy
  • Rękawiczki są traktowane w celu zapobiegania rozwojowi bakterii
  • Certyfikowane do kontaktu z żywnością
Idealny do obsługi żywności, analizy laboratoryjnej i prac technicznych, przygotowywania produktów farmaceutycznych oraz montażu i obróbki drobnych i skomplikowanych części. Regularne kontrole zapewniają bardzo niski wskaźnik białka resztkowego lateksu.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type C; Kat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością