2,6-Dichloro-3-nitropirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21255.09
B21255.18
B21255.30
B21255.09EA
431
PLN
B21255.09
B21255.18
B21255.30
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna ≥97%
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 16013-85-7
Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2
Formula Weight: 192.99
Flash Point:
Formuła:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Temp. topnienia: 62…65 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006234 Numer CAS: 16013-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 240-151-1 |