Drukuj
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
186000100 186000500 186002500
ACRO186000100EA 163 PLN
ACRO186000100 ACRO186000500 ACRO186002500
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna 90% tech.
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 58…68 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006234
Numer CAS: 16013-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 240-151-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 68 °C
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥88 %