3-Chloropirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24316.09
B24316.18
B24316.09EA
254
PLN
B24316.09
B24316.18
3-Chloropirydyna ≥99%
3-Chloropirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 626-60-8
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 105744
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006375
Formuła:
C₅H₄ClN Temp. Wrzenia: 147…149 °C Gęstość: 1,205 Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006375 Numer CAS: 626-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-955-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |