Drukuj
2-Chloropirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110011000 110015000
ACRO110011000EA 163 PLN
ACRO110011000 ACRO110015000
2-Chloropirydyna 99%
2-Chloropirydyna
Formuła: C₅H₄ClN
Temp. Wrzenia: 168…170 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 1,209 g/cm³
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006228
Numer CAS: 109-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-646-3
Jednostka: 2822
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)