Drukuj
2,6-Dichloropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113730050 113731000
ACRO113730050EA 135 PLN
ACRO113730050 ACRO113731000
2,6-Dichloropirydyna 98%
2,6-Dichloropirydyna
Formuła: C₅H₃Cl₂N
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 84…89 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006244
Numer CAS: 2402-78-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-282-3
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
GC ≥97.5 %
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %