2,5-Dichloropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15442.14
A15442.18
A15442.14EA
756
PLN
A15442.14
A15442.18
2,5-Dichloropirydyna ≥98%
2,5-Dichloropirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 16110-09-1
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Flash Point: 112°(233°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 190-191°
Beilstein Reference: 108886
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006239
Formuła:
C₅H₃Cl₂N Temp. Wrzenia: 190…191 °C Temp. topnienia: 59…62 °C Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006239 Numer CAS: 16110-09-1 Numer WE (dawny EINECS): 240-278-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |