2,3-Dichloropirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12241.06
A12241.14
A12241.22
A12241.06EA
317
PLN
A12241.06
A12241.14
A12241.22
2,3-Dichloropirydyna ≥99%
2,3-Dichloropirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 2402-77-9
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Odour: Unpleasant
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 109811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006229
Formuła:
C₅H₃Cl₂N Temp. Wrzenia: 202,5…203.5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006229 Numer CAS: 2402-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-281-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |