Drukuj
2,3-Dichloropirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113720100 113720500
ACRO113720100EA 261 PLN
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Dichloropirydyna 99%
2,3-Dichloropirydyna
Formuła: C₅H₃Cl₂N
Temp. Wrzenia: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006229
Numer CAS: 2402-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-281-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %