Drukuj
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
357670010 357670050
ACRO357670010EA 165 PLN
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₃BrN₂O₂
Temp. Wrzenia: 145…147 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 137…141 °C
Numer MDL: MFCD00006222
Numer CAS: 4487-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-777-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %