5-Bromo-2-jodopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19610.14
L19610.06
L19610.14EA
1500
PLN
L19610.14
L19610.06
5-Bromo-2-jodopirydyna ≥98%
5-Bromo-2-jodopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 223463-13-6
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2119
Formuła:
C₅H₃BrIN MW: 283.89 g/mol Temp. topnienia: 113…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00691506 Numer CAS: 223463-13-6 |