Drukuj
5-Bromo-2-jodopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
365940050 365940250
ACRO365940050EA 229 PLN
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-jodopirydyna 98%
5-Bromo-2-jodopirydyna
Formuła: C₅H₃BrIN
Temp. topnienia: 112…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00691506
Numer CAS: 223463-13-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %