5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24862.06
B24862.14
B24862.06EA
270
PLN
B24862.06
B24862.14
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 53939-30-3
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 108887
Formuła:
C₅H₃BrClN Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318951 Numer CAS: 53939-30-3 |