Drukuj
3-Bromo-2-chloropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
360650050 360650250
ACRO360650050EA 214 PLN
ACRO360650050 ACRO360650250
3-Bromo-2-chloropirydyna 98%
3-Bromo-2-chloropirydyna
Formuła: C₅H₃BrClN
Temp. Wrzenia: 97 °C (1,3kPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234007
Numer CAS: 52200-48-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %