3,5-Dibromopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10875.06
A10875.14
A10875.22
A10875.06EA
553
PLN
A10875.06
A10875.14
A10875.22
3,5-Dibromopirydyna ≥98%
3,5-Dibromopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 625-92-3
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 108477
Formuła:
C₅H₃Br₂N MW: 236.89 g/mol Temp. Wrzenia: 222 Temp. topnienia: 110…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014634 Numer CAS: 625-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-916-4 |