Drukuj
3,5-Dibromopirydyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 573 PLN
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopirydyna 98+%
3,5-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temp. Zapłonu: >115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014634
Numer CAS: 625-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-916-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %