2-Bromopirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-04-6
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 105789
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006219
Formuła:
C₅H₄BrN Temp. Wrzenia: 192…194 °C Gęstość: 1,625 Temp. Zapłonu: 97 °C (207 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006219 Numer CAS: 109-04-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-641-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |