Drukuj
2-Bromopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
107400250 107401000 107405000
ACRO107400250EA 229 PLN
ACRO107400250 ACRO107401000 ACRO107405000
2-Bromopirydyna 99%
2-Bromopirydyna
Formuła: C₅H₄BrN
Temp. Wrzenia: 192…194 °C (761 mmHg)
Temp. topnienia: -40,1 °C
Gęstość: 1,65 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006219
Numer CAS: 109-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-641-6
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA