2,6-Dibromopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15397.14
A15397.22
A15397.36
A15397.14EA
431
PLN
A15397.14
A15397.22
A15397.36
2,6-Dibromopirydyna ≥98%
2,6-Dibromopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 626-05-1
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Flash Point: 213°(415°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 108922
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006223
Formuła:
C₅H₃Br₂N Temp. Wrzenia: 255 °C Temp. topnienia: 117…120 °C Temp. Zapłonu: 213 °C (415 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006223 Numer CAS: 626-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-926-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |