2,5-Dibromopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10937.18
A10937.09
A10937.18EA
1380
PLN
A10937.18
A10937.09
2,5-Dibromopirydyna ≥97%
2,5-Dibromopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 624-28-2
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 92-96°
Boiling Point: 249°
MDL No.: MFCD00006221
Formuła:
C₅H₃Br₂N Temp. Wrzenia: 249 °C Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006221 Numer CAS: 624-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-839-6 |