Drukuj
2,5-Dibromopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112900100 112900500
ACRO112900100EA 199 PLN
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopirydyna 97%
2,5-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
Temp. Wrzenia: 234…235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 91…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006221
Numer CAS: 624-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-839-6
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %