2,3-Dibromopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19527.14
L19527.03
L19527.06
L19527.14EA
3470
PLN
L19527.14
L19527.03
L19527.06
2,3-Dibromopirydyna ≥97%
2,3-Dibromopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 13534-89-9
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 58-60°
Boiling Point: 249-250°
MDL No.: MFCD00234014
Formuła:
C₅H₃Br₂N Temp. Wrzenia: 249…250 °C Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234014 Numer CAS: 13534-89-9 |