Tetrahydrofuran, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.9% stabilised
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 250 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83678.230EA
498
PLN
83678.230
83678.290
83678.269
Tetrahydrofuran, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.9% stabilised
Tetrahydrofuran
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –108,5 °C Gęstość: 0,888 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005356 Numer CAS: 109-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8 Jednostka: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Klasyfikacja Merck : 12,09351 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 30 ppm |