Drukuj
Tetrahydrofuran, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08110.0500 1.08110.2500
1.08110.0500EA 422 PLN
1.08110.0500 1.08110.2500
Tetrahydrofuran, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation Concentration 557 g/m³ (20 °C) Air
Evaporation Number 2.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid