Drukuj
Rękawice przemysłowe , Polytril™ Air 3/4
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232272/10 2232272/7 2232272/8 2232272/9
112-1533EA 0 PLN
112-1533 112-1534 112-1535 112-1536
Rękawice przemysłowe , Polytril™ Air 3/4
Rękawice
Czarne, poliamidowe rękawice z dzianiny z czarną piankową powłoką nitrylową na dłoni i palcach, otwarty tył i elastyczny dzianinowy nadgarstek.
  • Bezszwowa dzianinowa konstrukcja dostosowuje się do naturalnego kształtu dłoni, zapewniając większą wytrzymałość, trwałość i wentylację
  • Piankowe powlekanie i wentylowane plecy optymalizują oddychalność rękawicy i poprawiają przyczepność
  • Powłoka nitrylowa zapewnia również wyjątkową odporność na ścieranie i nieprzepuszczalność olejów
Rękawica jest idealna do przenoszenia delikatnych produktów w tłustej, wilgotnej lub brudnej atmosferze.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121X); kat. II