Drukuj
Rękawice przemysłowe , , Polytril™ czarny
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232231/10 2232231/7 2232231/8 2232231/9
DALL2232231/10EA 0 PLN
DALL2232231/10 DALL2232231/7 DALL2232231/8 DALL2232231/9
Rękawice przemysłowe , , Polytril™ czarny
Rękawice
Czarne, poliamidowe rękawice z dzianiny z czarną, odporną na olej nitrylową powłoką na dłoni i palcach oraz elastycznym nadgarstkiem.
  • Mocna dzianina zapewnia rękawicy doskonałe wsparcie, ogranicza penetrację brudu i zapewnia dobry dotyk
  • Wentylowane tył poprawia oddychalność rękawicy
  • Powłoka nitrylowa zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i nieprzepuszczalność olejów
  • Przędza z włókna ciągłego zmniejsza powstawanie kłaczków w najbardziej wrażliwych aplikacjach i łatwo je prać w celu wydłużenia czasu użytkowania
Rękawica nadaje się do przenoszenia delikatnych produktów w tłustym, wilgotnym lub brudnym środowisku oraz do mechanicznego przenoszenia w przemyśle motoryzacyjnym.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X); kat. II