Drukuj
Wkładki do rękawic, Perfect Poly® PU First White
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2132255/10 2132255/11 2132255/6 2132255/7 2132255/8 2132255/9
DALL2132255/10EA 131 PLN
DALL2132255/10 DALL2132255/11 DALL2132255/6 DALL2132255/7 DALL2132255/8 DALL2132255/9
Wkładki do rękawic, Perfect Poly® PU First White
Rękawice
100% nylonowe rękawice z dzianiny z białą powłoką PU na dłoni i palcach.
  • Ventilated back optimises the glove's breathability
  • PU coating ensures a good grip at the fingertips
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Ideal for fine handling or as an underglove.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3131X), Kat. II.