Drukuj
rękawice ogólnego zastosowania, Perfect Poly® Finger
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232240/10 2232240/7 2232240/6 2232240/8 2232240/9
DALL2232240/10EA 134 PLN
DALL2232240/10 DALL2232240/7 DALL2232240/6 DALL2232240/8 DALL2232240/9
rękawice ogólnego zastosowania, Perfect Poly® Finger
Rękawice
Białe, poliamidowe rękawice z dzianiny z białą powłoką poliuretanową na czubkach palców i elastycznym nadgarstkiem.
  • Mocna dzianina zapewnia rękawicy doskonałe wsparcie, ogranicza penetrację brudu i zapewnia dobry dotyk
  • Wentylowany tył i dłoń optymalizują oddychalność rękawicy
  • Powłoka PU zapewnia dobry chwyt na końcach palców Poliamid nadaje się do precyzyjnej pracy
Nadaje się do przenoszenia delikatnych produktów w suchym otoczeniu. Są certyfikowane jako 'bezsilikonowe', aby zapewnić jego zastosowanie w pracach malarskich.
Certyfikaty: Kat. I