Drukuj
rękawice ogólnego zastosowania, Perfect Poly® Grey
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2400250/10 2400250/11 2400250/8 2400250/9
DALL2400250/10EA 23.1 PLN
DALL2400250/10 DALL2400250/11 DALL2400250/8 DALL2400250/9
rękawice ogólnego zastosowania, Perfect Poly® Grey
Rękawice
Rękawice dziane z szarego poliamidu z szarą powłoką poliuretanową na końcach palców, dzięki czemu rękawica nadaje się do precyzyjnej pracy.
  • Poliamid z powłoką poliuretanową zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i rozdarcie
  • Wentylowany tył i dłoń optymalizują oddychalność rękawicy
  • Nie pylący poliamid nadaje się do precyzyjnej pracy
  • Ciemny kolor sprawia, że jest on bardziej odporny na brud, co zapewnia dłuższą żywotność
Idealny do przenoszenia delikatnych produktów w suchym lub lekko tłustym lub zanieczyszczonym środowisku.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121X); kat. II