Tetrahydrofuran ≥99.7% Nieustabilizowany do spektrofotometrii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Purity: 99.7+%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Refractive Index: 1.4070
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 66 °C Temp. topnienia: –108 °C Gęstość: 0,889 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005356 Numer CAS: 109-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8 Jednostka: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Klasyfikacja Merck : 14,9211 |