Drukuj
Tetrahydrofuran 99,7 Unstabilised HPLC, UV
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
22904.AK 22904.K2 22904.0F
22904.AKEA 406 PLN
22904.AK 22904.K2 22904.0F
Tetrahydrofuran 99,7 Unstabilised HPLC, UV
Tetrahydrofuran
Purity: 99.7+% min CAS No.: 109-99-9 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.889 Refractive Index: 1.4070 Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: -108° Boiling Point: 66° Beilstein Reference: 102391 Merck Reference: 14,9211 UN No.: 2056 MDL No.: MFCD00005356
Formuła: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 66 °C
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0.889
Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 14,9211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM