Drukuj
Tetrahydrofuran 99.5+% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222160010 222162500 222160025 222165000
ACRO222160010EA 1030 PLN
ACRO222160010 ACRO222162500 ACRO222160025 ACRO222165000
Tetrahydrofuran 99.5+% for spectroscopy
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)